Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ PAC1-CRE-bla CHO-K1 Cells
Click to view available options
Menge:
2 x 106 Zellen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die PAC1-CRE-bla CHO-K1-Zellen sind für Z'-Faktor und EC50-Konzentrationen von etablierten Liganden funktionell validiert. Darüber hinaus wurden GeneBLAzer CysLT2-CRE-bla CHO-K1-Zellen unter variablen Bedingungen auf ihre Assay-Leistung getestet. Diese Daten sind in der Zusammenfassung der Validierungs- und Assayleistung enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NM_001118 |
| Assay-Eingabe | Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen |
| Zellenzustand | Teilende Zellen |
| Inhalt und Lagerung | K1525 GeneBLAzer™ PAC1-CRE-bla CHO-K1-Zellen (LiveBLAzer™-FRET BG Ladekit, Lösung D und andere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll). Lieferumfang: • GeneBLAzer™ PAC1-CRE-bla CHO-K1-Zellen • GeneBLAzer™ PAC1-CRE-bla CHO-K1 Assay-Protokoll • Analysenzertifikat Lagerung: Die GeneBLAzer™ PAC1-CRE-bla CHO-K1-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in flüssigem Stickstoff gelagert werden. |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Gensymbol | ADCYAP1R1 |
| Populationsstatus | Auf Einzelzellen basierende Klone |
| Produktlinie | GeneBLAzer |
| Menge | 2 x 106 Zellen |
| Reporter-Gen | BLA (Beta-Lactamase) |
| Mehr anzeigen |