Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ NPSR1-B-NFAT-bla CHO-K1 Cells
Beschreibung
CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1-Zellen (Kat.-Nr. K1078) enthalten ein Beta-Lactamase-Reportergen (bla) unter Kontrolle des NFAT-Response-Elements.
Die NPSR1-B-NFAT-bla CHO-K1-Zellen sind für Z'-Faktor und EC50-Konzentrationen von Neuropeptid S funktional validiert. Darüber hinaus wurden NPSR1-B-NFAT-bla CHO-K1-Zellen unter variablen Bedingungen auf Assayleistung getestet. Diese Daten finden Sie in der Zusammenfassung der Validierungs- und Assayleistung im Bereich Handbücher und Broschüren.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_997056.1 |
| Zellenzustand | Teilende Zellen |
| Inhalt und Lagerung | (LiveBLAzer™ FRET B/G Lade-Kit, Lösung D und andere Materialien sind separat erforderlich; siehe Protokoll). Lieferumfang: o GeneBLAzer™ NPSR1-B-NFAT-bla CHO-K1-Zellen o GeneBLAzer™ NPSR1-B-NFAT-bla CHO-K1 Assay-Protokoll o Analysenzertifikat Die GeneBLAzer™ NPSR1-B-NFAT-bla CHO-K1-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in flüssigem Stickstoff gelagert werden. |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Gensymbol | NPSR1-B |
| Menge | 2 x 106 Zellen |
| Reporter-Gen | BLA (Beta-Lactamase) |
| Typ | NPSR1-B-NFAT-bla CHO-K1 Zelle |
| Zelllinie | CHO-K1 |
| System Type | GeneBLAzer™ |
| Mehr anzeigen |