Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ MC2R CHO-K1 DA Assay-Kit
Beschreibung
The GeneBLAzer™ MC2R CHO-K1 DA (Division Arrested) cells contain the human melanocortin-2 receptor (MC2R), (Accession No. NM_000529.1) and the Melanocortin-2 receptor accessory protein (MRAP), (Accession No. NM_178817.3) stably integrated into the CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cell line. CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1129) contain a beta-lactamase (bla) reporter gene under control of the cAMP Response Element (CRE).
The MC2R-CHOK1 DA cells are functionally validated for Z'-factor and EC50 concentrations of ACTH 1-24. In addition, MC2R-CRE-bla-CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary in the Manuals and Brochures section. DA cells are irreversibly division arrested using a low-dose treatment of Mitomycin C, and have no apparent toxicity or change in cellular signal transduction.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NM_000529.2 |
| Assay-Eingabe | Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen |
| Zellenzustand | Zellen mit arretierter Teilung |
| Inhalt und Lagerung | Jedes Kit enthält ausreichende Mengen an DA (Division Arrested)-Zellen und Substrat zur Analyse von 1 x 384 Well-Platte. (Weitere Materialien sind separat erforderlich; siehe Protokoll). Lieferumfang: o GeneBLAzer™ MC2R CHO-K1 DA-Zellen o LiveBLAzer™-FRET B/G Lade-Kit, 70 µg o Lösung D GeneBLAzer™ MC2R CHO-K1-Assay-Protokoll o LiveBLAzer™-FRET B/G Ladeprotokoll o Analysenzertifikat Die GeneBLAzer™ MC2R CHO-K1 DA-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in flüssigem Stickstoff gelagert werden. |
| Beschreibung | GeneBLAzer™ MC2R CHO-K1 DA-Assay-Kit, 1 Platte, ∽4,800,000 Zellen/Fläschchen Zellmenge, CHO-K1-Zelllinie, Fluoreszenznachweismethode, GPCRs Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase)-Reporter, Lagerung in Flüssigstickstoff |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pharmazie und Biopharmazie, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung, G-Protein-gekoppelte Rezeptorbiologie, zellbasierte GPCR-Reporter-Assays |
| Gensymbol | MC2R |
| Enthält | Jedes Kit enthält ausreichende Megen an DA-Zellen, um die 1 x 384-Well-Platte zu beproben. (Weitere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll). Inhalt: GeneBLAzer™ MC2R CHO-K1 DA-Zellen, LiveBLAzer™ FRET B/G Ladekit, 70 μg, Lösung D, GeneBLAzer™ MC2R CHO-K1 Assay-Protokoll, LiveBLAzer™ FRET B/G Ladeprotokoll, Analysenzertifikat |
| Populationsstatus | Auf Einzelzellen basierende Klone |
| Mehr anzeigen |