Learn More
Invitrogen™ GeneBLAzer™ MC1R-CRE-bla CHO-K1-Zellen
Click to view available options
Menge:
2 x 106 Zellen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
GeneBLAzer™ MC1R CRE-bla CHO-K1-Zellen enthalten den menschlichen Melanocortin Rezeptor1 (MC1R), der stabil in die ZellSensor™ CRE-bla CHO-K1-Zelllinie integriert ist. CellSensor™ CRE-bla CHO-K1-Zellen (Kat.-Nr. K1535) enthalten ein Beta-Lactamase-Reportergen, das unter Kontrolle des Cyclic AMP Response Element (CRE) steht.
GeneBLAzer™ MC1R-CRE-bla CHO-K1-Zellen sind für Z' und EC funktional validiert50 Konzentrationen von NDP-α-MSH. Darüber hinaus wurden GeneBLAzer™ MC1R CRE-bla CHO-K1-Zellen unter variablen Bedingungen auf Assay-Leistungen getestet. Diese Daten sind in der Zusammenfassung der Validierungs- und Assaysleistung enthalten.
Der MC1-Rezeptor (früher als MSH-R bezeichnet) ist der Melanozyt-stimulierende Hormonrezeptor, der in Melanozyten exprimiert und an der Regulierung der Pigmentproduktion beteiligt ist. Es gibt zwei Arten von Melanin: Pheomelanin und Eumelanin. Der Verlust von Funktionsmutationen in MC1R ist mit einer erhöhten Produktion von Pheomelanin verbunden, was zu einer helleren Haut- und Haarfarbe führt. Eumelanin ist photoprotective, aber Pheomelanin kann zu UV-induzierten Hautschäden beitragen, indem freie Radikale durch UV-Strahlung erzeugt werden. MC1R ist ein entscheidender Faktor für die Empfindlichkeit gegenüber der Sonne und ein genetischer Risikofaktor für melanomalen und nicht-melanomalen Hautkrebs. Über 30 Allel-Varianten für MC1R wurden als mit Haut- und Haarfarbe in Zusammenhang stehend identifiziert, was den Beweis liefert, dass MC1R ein wichtiger Bestandteil bei der Bestimmung normaler humaner Pigmentvariation ist. Darüber hinaus kurbelt die Beteiligung der Melanocortine bei Entzündungen und Exokrinsekretion wahrscheinlich die Entwicklung selektiver MC1- und MC5-Verbindungen an
Bei Fragen zu Preisen für akademische Anwendungen melden Sie sich an oder kontaktieren Sie uns unter discoverysciences@invitrogen.com.
GeneBLAzer™ MC1R-CRE-bla CHO-K1-Zellen sind für Z' und EC funktional validiert50 Konzentrationen von NDP-α-MSH. Darüber hinaus wurden GeneBLAzer™ MC1R CRE-bla CHO-K1-Zellen unter variablen Bedingungen auf Assay-Leistungen getestet. Diese Daten sind in der Zusammenfassung der Validierungs- und Assaysleistung enthalten.
Der MC1-Rezeptor (früher als MSH-R bezeichnet) ist der Melanozyt-stimulierende Hormonrezeptor, der in Melanozyten exprimiert und an der Regulierung der Pigmentproduktion beteiligt ist. Es gibt zwei Arten von Melanin: Pheomelanin und Eumelanin. Der Verlust von Funktionsmutationen in MC1R ist mit einer erhöhten Produktion von Pheomelanin verbunden, was zu einer helleren Haut- und Haarfarbe führt. Eumelanin ist photoprotective, aber Pheomelanin kann zu UV-induzierten Hautschäden beitragen, indem freie Radikale durch UV-Strahlung erzeugt werden. MC1R ist ein entscheidender Faktor für die Empfindlichkeit gegenüber der Sonne und ein genetischer Risikofaktor für melanomalen und nicht-melanomalen Hautkrebs. Über 30 Allel-Varianten für MC1R wurden als mit Haut- und Haarfarbe in Zusammenhang stehend identifiziert, was den Beweis liefert, dass MC1R ein wichtiger Bestandteil bei der Bestimmung normaler humaner Pigmentvariation ist. Darüber hinaus kurbelt die Beteiligung der Melanocortine bei Entzündungen und Exokrinsekretion wahrscheinlich die Entwicklung selektiver MC1- und MC5-Verbindungen an
Bei Fragen zu Preisen für akademische Anwendungen melden Sie sich an oder kontaktieren Sie uns unter discoverysciences@invitrogen.com.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Flüssigstickstoff |
| Beschreibung | GeneBLAzer™ MC1R-CRE-bla CHO-K1-Zellen, 2 x 106 Zellen, ∽2,000,000 Zellen/Fläschchen bei 2,000,000 Zellen/ml Zellmenge, CHO-K1-Zelllinie, Fluoreszenzdetektionsmethode, GPCRs Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase)-Reporter, Lagerung in Flüssigstickstoff |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pharmazie und Biopharmazie, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung, G-Protein-gekoppelte Rezeptorbiologie, zellbasierte GPCR-Reporter-Assays |
| Enthält | GeneBLAzer™ MC1R-CRE-bla CHO-K1-Zellen (LiveBLAzer™ FRET B/G Ladekit, Lösung D und andere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll). Inhalt: GeneBLAzer™ MC1R-CRET-bla CHO-K1-Zellen, GeneBLAzer™ MC1R-CRE-bla CHO-K1-Assay-Protokoll, Analysenzertifikat |
| Menge | 2 x 106 Zellen |
| Probentyp | CHO-K1 |
| Typ | GeneBLAzer™ MC1R-CRE-bla CHO-K1-Zellen |