Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ LXR Alpha DA Assay-Kit
Artikelnummer. 10073474
Click to view available options
Menge:
1 Platte
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10073474
Marke: Thermo Scientific™ K1401
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
GeneBLAzer™ LXR alpha DA (Division Arrested) cells and LXR alpha-UAS-bla HEK 293T 293 cells contain the ligand-binding domain (LBD) of the human Liver-X receptor-alpha(LXR alpha) fused to the DNA-binding domain of GAL4 stably integrated in the GeneBLAzer™ UAS-bla HEK 293T cell line.
GeneBLAzer™ LXR alpha DA (Division Arrested) cells and LXR alpha-UAS-bla HEK 293T 293 cells contain the ligand-binding domain (LBD) of the human Liver-X receptor-alpha(LXR alpha) fused to the DNA-binding domain of GAL4 stably integrated in the GeneBLAzer™ UAS-bla HEK 293T cell line. GeneBLAzer™ UAS-bla HEK 293T cells stably express a beta-lactamase reporter gene under the transcriptional control of an upstream activator sequence (UAS). When an agonist binds to the LBD of the GAL4 (DBD)-LXR alpha (LBD) fusion protein, the protein binds to the UAS, resulting in expression of beta-lactamase.
Division Arrested (DA) cells are available in two configurations:
  • Assay kit—includes cells and sufficient substrate to analyze 1 x 384-well plate
  • Tube of cells—sufficient to analyze 10 x 384-well plates
DA cells are irreversibly division arrested using a low-dose treatment of Mitomycin-C, and have no apparent toxicity or change in cellular signal transduction. Both LXR alpha DA cells and LXR alpha-UAS-bla HEK 293T 293 cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of TO901317. In addition, LXR alpha-UAS-bla HEK 293T 293 cells have been tested for assay performance under variable conditions, including DMSO concentration, cell number, stimulation time, and substrate loading time (data available upon request). Additional testing data using alternate stimuli are also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Alternative Agonisten Estriol, Estron, Genistein, Diethylstibestrol, Ethinylestradiol
Antagonisten RU486+1 nM E2, 4-OH-Tam+1 nM E2, 4-OH-Tamoxifen, Tamoxifen, Tam+1 nM E2, RU486
Assay-Eingabe Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen
Zellenzustand Zellen mit arretierter Teilung
Inhalt und Lagerung Versand: Trockeneisenlagerung: -80 °C/Flüssigstickstoff Ausreichend „Division Arrested“-Zellen und Substrat, für den Assay einer 384-Well-Platte. Lieferumfang: LXR-alpha HEK 293T DA-Zellen (K1401A)LiveBLAzer™-FRET B/G Lade-Kit, 70 μg
Beschreibung GeneBLAzer™ LXR Alpha DA-Assay-Kit, 1 Platte, ∽4, 800,000 Zellzahl, Flüssigkeit, DA-Zellenstatus, 293T (HEK)-Zelllinie, Fluoreszenznachweismethode, Kernrezeptorziele, BLA (Beta-Lactamase)-Reporter, Epithelialzellenphenotyp, Adhärentwachstumseigenschaften
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zelluläre Bildgebung, Pharmazie und Biopharmazie, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung
Gen-ID (Entrez) 10062
Gensymbol LXRα
Enthält LXR Alpha HEK293T DA-Zellen (K1401A) LiveBLAzer™-FRET B/G Ladekit
Primärer Agonist 17-β-Estradiol
Produktlinie GeneBLAzer
Menge 1 Platte
Reporter-Gen BLA (Beta-Lactamase)
Probentyp 293T (HEK)
Zieleintrag LXRA, LXR-alpha, NR1H3
Typ LXR-alpha DA Assay-Kit
Zelllinie 293T (HEK)
System Type GeneBLAzer™
Druggable Target Kernrezeptoren