Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ GRPR CHO-K1 DA Assay Kit
Beschreibung
The GeneBLAzer™ GRPR-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human Gastrin Releasing Peptide Receptor (GRPR) stably integrated into the GeneBLAzer™ NFAT-bla CHO-K1 cell line. GeneBLAzer™ NFAT-bla CHO-K1 (Cat. No. K1447) contains a beta-lactamase (bla) reporter gene under control of a NFAT response element stably integrated into CHO-K1 cells.
The GRPR-NFAT-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z'-factor and EC50 concentrations using established ligands. In addition, GRPR-NFAT-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary. Division Arrested cells are irreversibly division arrested using a low-dose treatment of Mitomycin C, and have no apparent toxicity or change in cellular signal transduction.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NM_005314.2 |
| Assay-Eingabe | Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen |
| Zellenzustand | Zellen mit arretierter Teilung |
| Inhalt und Lagerung | K1637 GeneBLAzer™ GRPR-CHO-K1-DA Assay-Kit Jedes Kit enthält ausreichende Mengen von Zellen mit arretierter Teilung (DA-Zellen) und Substrat zur Analyse von 1 x 384 Well-Platten. (Weitere Materialien sind separat erforderlich; siehe Protokoll). Enthält: • GeneBLAzer™ GRPR-CHO-K1-DA-Zellen • LiveBLAzer™-FRET B⁄G Ladekit, 70 µg • Lösung D • GeneBLAzer™ GRPR-CHO-K1-DA Assay-Protokoll • LiveBLAzer™-FRET B⁄G Ladeprotokoll • Analysenzertifikat Lagerung: Die GeneBLAzer™ GRPR-CHO-K1-DA-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in flüssigem Stickstoff gelagert werden. |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GPCRs |
| Gensymbol | GRPR |
| Populationsstatus | Auf Einzelzellen basierende Klone |
| Produktlinie | GeneBLAzer, T-REx |
| Menge | 8 x 106 Zellen |
| Mehr anzeigen |