Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ FPRL-1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 Cells
Beschreibung
GeneBLAzer™ FPRL-1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human Formyl Peptide Like Receptor 1 (FPRL-1) stably integrated into the GeneBLAzer™ Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cell line. GeneBLAzer™ Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1537) contain a beta-lactamase reporter gene under control of the Nuclear Factor of Activated T-cells (NFAT) response element and the Promiscuous G protein, Gα15.
The GeneBLAzer™ FPRL-1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of W Peptide. In addition, GeneBLAzer™ FPRL-1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
The FPRL-1 receptor has been implicated in a variety of inflammation and neurological disorders, including Alzheimer's disease.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NM_001462 |
| Assay-Eingabe | Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen |
| Zellenzustand | Teilende Zellen |
| Inhalt und Lagerung | Inhalt: K1532 GeneBLAzer™ FPRL-1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1-Zellen (LiveBLAzer™-FRET B⁄G Ladekit, Lösung D und andere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll). Enthält: • GeneBLAzer™ FPRL-1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1-Zellen • GeneBLAzer™ FPRL-1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 Assay-Protokoll • Analysenzertifikat Lagerung: Die GeneBLAzer™ FPRL-1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in flüssigem Stickstoff gelagert werden. |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | FRET |
| Gensymbol | FPRL-1 |
| Enthält | FPRL-1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 Zellen, FPRL-1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 Assay-Protokoll, Analysenzertifikat |
| Populationsstatus | Auf Einzelzellen basierende Klone |
| Produktlinie | GeneBLAzer |
| Mehr anzeigen |