Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ ERβ-UAS-bla GripTite™-Zellen
ER beta-UAS-bla GripTite™ 293 cells contain the ligand-binding domain (LBD) of the human Estrogen receptor beta (ER beta) fused to the DNA-binding domain of GAL4 stably integrated in the GeneBLAzer™UAS-bla GripTite™ 293 cell line.
Marke:  Thermo Scientific™ K1689B
Artikelnummer. 10145793
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
ER beta-UAS-bla GripTite™ 293 cells contain the ligand-binding domain (LBD) of the human Estrogen receptor beta (ER beta) fused to the DNA-binding domain of GAL4 stably integrated in the GeneBLAzer™UAS-bla GripTite™ 293 cell line. GeneBLAzer™UAS-bla GripTite™ 293 cells stably express a betalactamase reporter gene under the transcriptional control of an upstream activator sequence (UAS). When an agonist binds to the LBD of the GAL4 (DBD)-ER beta (LBD) fusion protein, the protein binds to the UAS, resulting in expression of beta-lactamase. Division Arrested (DA) cells are available in two configurations- an Assay Kit (which includes cells and sufficient substrate to analyze 1 x 384-well plate), and a tube of cells sufficient to analyze 10 x 384-well plates. ER beta-UAS-bla GripTite™293 cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of 17-beta Estradiol. In addition, ER beta-UAS-bla GripTite™293 cells have been tested for assay performance under variable conditions, including DMSO concentration, cell number, stimulation time, and substrate loading time. Additional testing data using alternate stimuli are also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Teilende Zellen
Fluoreszent
Pharmazie und Biopharmazie, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung, G-Protein-gekoppelte Rezeptorbiologie, zellbasierte GPCR-Reporter-Assays
GeneBLAzer™ ER beta -UAS-bla GripTite™ Zellen enthalten: ER beta-UAS-bla GripTite™ Zellen, Protokoll, Analysenzertifikat
GeneBLAzer™
GripTite Zellen
BLA (Beta-Lactamase)
GeneBLAzer™ ERβ-UAS-bla GripTite™ Zellen
Flüssiger Stickstoff, Raumtemperatur
GeneBLAzer™ ERβ-UAS-bla GripTite™ Zellen, 2 x 106 Zellen, Fluoreszenznachweisverfahren, Zellkern-Reporter Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase)-Reporter, Lagerung in Flüssigstickstoff
Kernrezeptoren, nukleäre Rezeptoren
2 x 106 Cells
2 x 106 Zellen
GripTite™ 293
Raumtemperatur
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ ERβ-UAS-bla GripTite™-Zellen > 2 x 106 Cells