Learn More
Invitrogen™ GeneArt™ Seamless Cloning and Assembly Kit
Artikelnummer. 10378809
Click to view available options
Menge:
20 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10378809
Marke: Invitrogen™ A13288
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ermöglicht die simultane und direktionale Klonierung von 1 bis 4 PCR-Fragmenten mit beliebiger Sequenz in einen beliebigen linearisierten Vektor in einer 30-minütigen Reaktion bei Raumtemperatur
Das GeneArt™ Seamless Cloning and Assembly Kit ermöglicht die simultane und direktionale Klonierung von 1 bis 4 PCR-Fragmenten, bestehend aus einer beliebigen Sequenz, in jeden linearisierten Vektor, in einer 30-minütigen Reaktion bei Raumtemperatur. Das Kit enthält alles Notwendige für die Aneinanderreihung von DNA-Fragmenten und ihre Transformation in E. coli für die Auswahl und das Wachstum rekombinanter Vektoren.
  • Schnell und einfach: Klonen von bis zu 4 DNA-Fragmenten, mit der Sequenz Ihrer Wahl, simultan in einem einzigen Vektor (bis 13 kb); keine Stellen für Restriktionsverdau, Ligation oder Rekombination erforderlich
  • Präzision und Effizienz: So konzipiert, dass beliebige Klonierungen vorgenommen werden können, sodass bis zu 90 % der korrekten Klone erzielt werden, ohne zusätzliche Sequenzen auszulassen
  • Vektor-Flexibilität: Verwenden Sie unseren linearen Vektor oder einen Vektor Ihrer Wahl
  • Kostenlose Tools — Erstellen Sie DNA-Oligos usw. mit Hilfe unseres kostenlosen webbasierten Tools, das Sie schrittweise durch das Projekt führt
  • Vielfältige Anwendungen — Optimieren Sie synthetische und molekulare Biologietechniken durch rasche Kombination, Addition, Löschung oder Austausch von DNA-Segmenten
Für das Klonen von mehr als 4 DNA-Fragmenten, Endmolekülen mit einer Größe von mehr als 110 kb oder für die Verwendung von bereits vorhandenen DNA-Elementen, die zu lang sind, um durch PCR amplifiziert zu werden; Ziehen Sie das GeneArt™ High-Order Genetic Assembly System in Erwägung (Kat.-Nr. A13285).
Einfache und schnelle Klonerstellung
GeneArt™ nahtlose Klonierung ist ein einfacher, zweistufiger Prozess, der aus einer röhrchenbasierten Baugruppenreaktion besteht, gefolgt von der Transformation in One Shot™ chemisch kompetente TOP10 E. coli. Das Kit verwendet die Eigenschaften eines proprietären enzymatischen Gemischs für die Aneinanderreihung von DNA-Fragmenten mit entsprechender Homologie der terminalen Enden ohne zusätzliche Sequenzen oder Narben zu hinterlassen (“nahtlos”). Ein Teil der Aneinanderreihungsreaktion wird dann in die mitgelieferten kompetenten TOP10-Zellen transformiert, wodurch am nächsten Tag Klone für die Analyse bereit sind. Die erforderliche 15-Basen-Endhomologie kann einfach durch PCR-Amplifikation mit kundenspezifischen DNA-Oligos entwickelt werden.
Klonierungseffizienz, Flexibilität und Präzision
Mit dem GeneArt™ Assemblierungs-Kit für die nahtlose Klonierung sind die Größe der DNA-Elemente (100 bp bis 5 kb), die Gesamtgröße des Endmoleküls (≤ 13 kb) sowie die Qualität und Spezifität des Fragments die Hauptfaktoren für die Effizienz des Kloniervorgangs. Das terminale Ende der PCR-Fragmente (A-Überhänge oder Stumpf) hat keinen Einfluss auf die Klonierungseffizienz.
Typische Klonierungswirkungsgrade für unterschiedliche Fragmentmengen, die in den pUC19L Vektor geklont werden, sind:
  • 90 % für ein einzelnes 5 kb DNA-Element
  • 70 % für 4 Fragmente von je 1 kb
  • 40 % für 4 DNA-Fragmente von je 2 kb
Der Erfolg der Klonierung ist unabhängig von Insertsequenz und Vektortyp. Sie können also nahezu jede gewünschte Sequenz oder Sequenzkombination kreieren und einem Plasmid hinzufügen, solange es linearisiert werden kann durch entweder Restriktionsenzymverdau oder PCR. Die durch die Reaktion erhaltenen zirkulierten Klone enthalten nur die Sequenz Ihres ursprünglichen Vektors, Inserts und designierte Homologien ohne überflüssige Nucleotid-Einfügungen.
In silico Klonierungs-Design-Support
Ein wichtiger Schritt bei GeneArt™ nahtloser Klonierung ist das richtige Design von Fragmenten und Oligos mit der entsprechenden Homologie und dem passenden Abstand, um eine erfolgreiche Assemblierung Ihres Klons zu gewährleisten. Zur Vereinfachung und Beschleunigung des Designprozesses bieten wir ein kostenloses Online-Tool als Hilfsmittel bei der Planung Ihres in silico-Experiments. Das Tool prüft die Kompatibilität des experimentellen Designs mit den Produktspezifikationen, entwirft DNA-Oligos mit Endhomologie für die PCR-Amplifikation der verschiedenen zu klonenden Elemente. Außerdem präsentiert es dem Anwender eine grafische Darstellung des Vektors sowie eine herunterladbare kommentierte Sequenz im GenBank Format, die mit der Vector NTI™ Software kompatibel ist.
Anwendungen
Das GeneArt™ Kit für die nahtlose Klonierung und Assemblierung wurde entwickelt, um unter anderem Klonierungen und DNA-Assembly-Experimente in zahlreichen Anwendungen in der Molekularbiologie und synthetischen Biologie zu ermöglichen. Das Produkt ermöglicht die Erstellung von modularen Expressionsvektoren mit austauschbaren Teilen und kann für die Ausführung einer Vielzahl verschiedener Aufgaben verwendet werden, die sonst mehrere Schritte umfassen. Das Kit eignet sich für die problemlose Kreation von Fusionsproteinen, die Entfernung, den Austausch oder die Addition von DNA-Elementen wie Restriktionsstellen in einem vorhandenen Vektor sowie für viele andere Techniken, die eine Manipulation der genetischen Sequenzen erfordern.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bakterien- oder Hefenstamm TOP10
Zelltyp Chemisch kompetente E. coli
Klonierungsmethode Seamless Cloning
Inhalt und Lagerung Das Kit verfügt über ausreichend Reagenzien für 20 Klonierungsreaktionen und eine Kontrolle. Die Komponenten: 10x Enzymgemisch und 5x Reaktionspuffer, Kontrollvektor und Insert, One Shot™ chemisch kompetente TOP E. coli, S.O.C. Medium, und ein superspiralisiertes Kontrollplasmid für E.coli.
Ein Klonierungsvektor ist in diesem Kit nicht enthalten.
Für praktische Anwendung und Flexibilität ist ein gebrauchsfertiger linearer Vektor separat für 20 Klonierungsreaktionen erhältlich (GeneArt™ Linear pUC19L Vektor für nahtlose Klonierung, Kat.-Nr. A13289).
Format Kit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Klonierung
Anzahl Fragmente Bis zu 4 Fragmente
Produktlinie GeneArt
Produkttyp Klonierungs- und Assemblierungskit
Menge 20 Reaktionen
Größe 13 kb insgesamt (Vektor plus alle Einsätze)
Vektor pUC19L linearisiert
Arbeitsablaufschritt DNA-Assemblierung