Learn More
Invitrogen™ GeneArt™ Site-Directed Mutagenesis System
Artikelnummer. 10872481
Click to view available options
Menge:
16 Reaktionen
Packungsgröße:
16 Reaktionen
Artikelnummer. 10872481
Marke: Invitrogen™ A13282
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Substituieren, entfernen und fügen Sie bis zu 12 Nukleotide in Plasmide mit bis zu 14 kb in-vitro ein
Das GeneArt™ Site-Directed Mutagenesis System bietet eine moderne, einfache, praktische und sehr effiziente Möglichkeit zur Generierung von Mutationen auf einem Zielkonstrukt in vitro in weniger als drei Stunden. Dieses System ersetzt das beliebte GeneTailor™ Site-Directed Mutagenesis System und wurde komplett überarbeitet, um eines der führenden Produkte für die zielgerichtete Mutagenese zu sein, die gegenwärtig auf dem Markt erhältlich sind. Dieses Produkt bringt unsere Mutagenese-Technologie auf die nächste Stufe. Hinweis: Ein PCR-Enzym ist nicht im Lieferumfang des Systems enthalten und muss separat erworben werden. Das empfohlene Enzym für dieses Kit ist AccuPrime™ Pfx-DNA-Polymerase.
  • Leistungsstark – Austauschen, Entfernen und Einfügen von bis zu 12 Nukleotiden in DNA-Plasmiden mit bis zu 14 kb
  • Effizient – Die Mutation gelingt gleich beim ersten Versuch; über 90 % richtige Mutanten in einem Plasmid mit 3 kb
  • Schnell – Mutierte Plasmid-DNA ist in weniger als 3 Stunden erhältlich, hergestellt mit einem einfachen Protokoll mit minimalem Arbeitsaufwand
  • Vielseitig – Verwendung von Plasmiden unterschiedlicher Größe sowie isolierter DNA aus jeder beliebigen Quelle; keine speziellen Vektoren, Wirtsstämme oder Restriktionsstellen erforderlich
Einfache Gewinnung gewünschter Mutanten
Die Erstellung von Mutanten mit dem GeneArt™ ortsgerichteten Mutagenesesystem stützt sich auf die inhärenten Eigenschaften von DNA-Methylase, High-Fidelity DNA-Polymerase, von Rekombinationsenzymen und der nativen McrBC-Endonuklease von E. coli. Einfach die gewünschte Mutation oder Mutationen (bis zu 12 Nukleotide) in Primer integrieren, und nach der PCR, Rekombination und Transformation erhalten Sie Vektoren, die mit einer Effizienz von bis zu 90 % ausschließlich die benötigten Mutationen aufweisen. Der Modell-Vektor, dem Sie Mutationen hinzufügen, kann aus einer beliebigen Quelle isoliert werden und eine Größe von bis zu 14 kb haben. Zur Erstellung vollständiger Konstrukte oder zum Zusammenfügen großer Stücke unabhängiger DNA siehe unser GeneArt™ Seamless Cloning and Assembly Kit (Katalognummer A13288) oder unser GeneArt™ High-Order Gen-Assemblierungssystem (Kat.-Nr. A13286).
Optimiertes Mutagenese-Protokoll
Das GeneArt™ ortsspezifische Mutagenese-System wurde für Effizienz und Einfachheit optimiert. DNA-Methylierung und -Amplifikation wurden in einer einzigen Reaktion kombiniert, sodass die Notwendigkeit eines In-vitro-DpnI-Verdaus entfällt. Nach Methylierung und Amplifikation wird in einer 10-minütigen In-vitro-Rekombinationsreaktion der amplifizierten PCR-Produkte der Kolonien-Output um das 3- bis 10-Fache erhöht und die Effizienz der Mutagenese damit gesteigert. Bei einer endgültigen Transformation der mutierten DNA in DH5α™ E. coli-Zellen wird die methylierte parentale DNA komplett verdaut, sodass nur das intakte unmethylierte Reaktionsprodukt der Mutagenese zurückbleibt. Keine Reinigungsschritte oder zusätzlichen Aufschlüsselungen nötig. Einzelne Kolonien können am folgenden Tag verwendet werden, um Mutationen zu überprüfen.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bakterien- oder Hefenstamm DH5α
Zelltyp Chemisch kompetente E. coli
Inhalt und Lagerung Jedes GeneArt™ ortsspezifische Mutagenese-System enthält genügend Reagenzien für 16 Reaktionen sowie eine Kontrolle: DNA-Methylase, S-Adenosylmethionin, Enzymgemisch und Puffer, Verstärker, 0,5 M EDTA, steriles Wasser, pUC19WHITE-Mutagenese-Kontrolle und One Shot™ MAX Efficiency DH5α™-T1R chemisch kompetente Zellen.
Ein PCR-Enzym ist nicht im Lieferumfang des Systems enthalten und muss separat erworben werden. Das empfohlene Enzym für dieses Kit ist AccuPrime™ Pfx-DNA-Polymerase.
Lagern Sie das C-Modul bei -80 °C und die E.coli-kompetenten Zellen bei -80 °C.
Lagern Sie alle anderen Komponenten bei -20 °C.
Bei sachgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil.
Effizienz 90%
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nahtlose Klonierung und Gen-Assemblierung
Mutagenese-Fähigkeit Einzelstellen-Mutagenese
Länge der mutagenisierten Region (bis zu) 12 Nukleotide
Mutationstyp Deletionen, Insertionen, Substitutionen
Plasmid Plasmide mit bis zu 14 kb
Produktlinie GeneArt
Produkttyp Zielgerichtete Mutagenesesysteme
Menge 16 Reaktionen