Learn More
Invitrogen™ GeneArt™ Platinum™ Cas9-Nuklease (3 µg/µl)
Der Cas9 RNP-Komplex ist äußerst effizient und minimiert im Vergleich zu vektorbasierten Systemen die Off-Target-Spaltung
Marke: Invitrogen™ B25641
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
Benachrichtigungen:
Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Includes: 1 Fläschchen GeneART Platinum Cas9-Protein
Beschreibung
Der Cas9 RNP-Komplex ist äußerst effizient und minimiert im Vergleich zu vektorbasierten Systemen die Off-Target-SpaltungGeneArt Platinum Cas9-Nuklease ist das rekombinante Streptococcus Pyogenes Cas9-Protein (wt), das aus E. coli aufgereinigt wurde und für die Genombearbeitung mit CRISPR-Technologie verwendet werden kann. Das Cas9-Protein bildet einen sehr stabilen Ribonucleoprotein (RNP)-Komplex mit der Guide-RNA (gRNA)-Komponente des CRISPR/Cas9-Systems. Der Cas9 RNP-Komplex kann sofort nach dem Eintritt in die Zelle wirken, da es keine Anforderungen für Transkription oder Übersetzung gibt wie bei Vektor- oder mRNA-basierten Systemen. Darüber hinaus wird der Cas9 RNP-Komplex schnell aus der Zelle entfernt, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer Abspaltung von den Zielwerten im Vergleich zu anderen Systemen (Kim et al. 2014). Durch die Einbindung eines Kernlokalisierungssignals (NLS) wird die Übertragung zum Zellkern unterstützt, wodurch die Rate der genomischen DNA-Spaltung erhöht wird.
GENEART Platinum Cas9 Nuclease bietet folgende Funktionen:
- Optimieren Sie das Zell-Engineering, indem Sie Transkription und Translation in der Zelle eliminieren
- Eliminieren Sie Zeitaufwändige Klonierungsschritte
- Minimieren Sie die Off-Target-Spaltung durch die schnelle Entfernung des Proteinkomplexes aus der Zelle
Certifications
CoA
Compliance
CoA
Recommended Storage
Store at -5 to -30°C
Spezifikation
1 Fläschchen GeneART Platinum Cas9-Protein. Lagerung bei -5 °C bis -30 °C | |
GeneArt™ Platinum™ Cas9 nuclease | |
Genetic Disease Research |
GeneArt™ Platinum™ Cas9-Nuklease, 75 μg, 3 μg/μl Konzentration, –5 bis –30 °C Lagertemperatur, DNA-Replikation und Reparaturforschung Kategorie, nur für Forschungszwecke, Trockeneis-Versandbedingungen | |
75 μL, 75 μg | |
3 μg/μl |