missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Geminin Antibody (GMNN/7037R), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-14129CL1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Geminin Monoclonal antibody specifically detects Geminin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin),Protein Array
Spezifikation
| Geminin | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| Gem, geminin, geminin, DNA replication inhibitor, RP3-369A17.3 | |
| Recombinant fragment (around aa71-202) of human Geminin protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: O75496) | |
| 0.1 mL | |
| Breast Cancer, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Nuclear Receptors Coactivators and Corepressors, Stem Cell Markers | |
| 51053 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array | |
| GMNN/7037R | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur