Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gemifloxacin-Mesylat
Artikelnummer. 16627062 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16627062 250 mg 250 Milligramm
16617062 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16627062 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 465972500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 210353-53-0
Summenformel C18 H20 F N5 O4. C H4 O3 S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gemifloxacin-Mesylat
Menge 250 mg
Formelmasse 485,49
Physikalische Form Pulver
Produkttyp Reagenz
Reinheit ≥97,5 % (HPLC)