Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gemifloxacin-Mesylat
Artikelnummer. 16617062 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16617062 1 g 1 Gramm
16627062 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16617062 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 465970010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 210353-53-0
Summenformel C18 H20 F N5 O4. C H4 O3 S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gemifloxacin-Mesylat
Menge 1 g
Formelmasse 485,49
Physikalische Form Pulver
Produkttyp Reagenz
Reinheit ≥97,5 % (HPLC)
InChI-Schlüssel JIYMVSQRGZEYAX-CWUUNJJBNA-N
SMILES CS(O)(=O)=O.CO\N=C1/CN(CC1CN)C1=C(F)C=C2C(=O)C(=CN(C3CC3)C2=N1)C(O)=O
IUPAC-Name 7-[(4Z)-3-(aminomethyl)-4-(methoxyimino)pyrrolidin-1-yl]-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid; methanesulfonic acid
Molekulargewicht (g/mol) 485.49