Learn More
Gemifloxacin mesylate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16428658
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16428658 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16428658 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB105010mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Gemifloxacin mesylate is an oral broad-spectrum quinolone antibacterial agent, used in the treatment of acute bacterial exacerbation of chronic bronchitis, and mild-to-moderate pneumonia.
Gemifloxacin mesylate is an oral broad-spectrum quinolone antibacterial agent, used in the treatment of acute bacterial exacerbation of chronic bronchitis, and mild-to-moderate pneumonia.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gemifloxacin mesylate
Physikalische Form Solid
CAS 210353-53-0
Farbe Off-White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H24FN5O7S
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym SB-265805S LB-20304a
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (205.98 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (102.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CN(C2CC2)C3=C(C=C(F)C(N4CC(CN)/C(C4)=N/OC)=N3)C1=O)O.CS(=O)(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 485.49
Formelmasse 485.49
Reinheit (%) 98.2%
Güte Research