Learn More
Gemcitabin, TRC
Artikelnummer. 18053730
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18053730 1 g 1 Gramm
18051330 100 mg 100 Milligramm
17949729 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 18053730 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG3050281G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95058-81-4
Summenformel C9H11F2N3O4
Molekulargewicht (g/mol) 263.2
Synonym 2'-Deoxy-2',2'-difluorocytidine, 2',2'-Difluoro-2'-deoxycytidine, 2',2'-Difluorodeoxycytidine, DDFC, DFdC, DFdCyd, Folfugem, GemLip, Gemcel, Gamcitabine, LY 188011, NSC 613327, Zefei;
IUPAC-Name 4-Amino-1-[(2R,4R,5R)-3,3-difluor-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-on
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)C2(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gemcitabine
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H11F2N3O4/c10-9(11)6(16)4(3-15)18-7(9)14-2-1-5(12)13-8(14)17/h1-2,4,6-7,15-16H,3H2,(H2,12,13,17)/t4-,6-,7-/m1/s1
Formelmasse 263.0718