missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gemcitabin-Hydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30010974
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010974 50 mg 50 Milligramm
30008937 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30010974 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG30500050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 122111-03-9
Summenformel C9 H11 F2 N3 O4 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 299.66
Synonym Cytidine, 2'-deoxy-2',2'-difluoro-, hydrochloride (1:1), Cytidine, 2'-deoxy-2',2'-difluoro-, monohydrochloride (9CI), Gemcitabine hydrochloride, GEMORAL, Gemcitera, Gemsar, Gemzar, LY 188011 hydrochloride
IUPAC-Name 4-amino-1-[(2R,4R,5R)-3,3-Difluor-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-on; Hydrochlorid
SMILES Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)C2(F)F

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Gemcitabine hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H11F2N3O4.ClH/c10-9(11)6(16)4(3-15)18-7(9)14-2-1-5(12)13-8(14)17;/h1-2,4,6-7,15-16H,3H2,(H2,12,13,17);1H/t4-,6-,7-;/m1./s1
Formelmasse 299.0484
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.