Learn More
Gellan Gum, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15465669
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 15465669
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J63423.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Ein Agar-Ersatz und Geliermittel
Gellan Gum is an agar substitute and gelling agent, and useful in a wide variety of immobilization matricies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Gellan ist ein Agar-Ersatz und Geliermittel. Es wird in der Lebensmittelindustrie als Anti-Absetzmittel, Verdickungsmittel oder Stabilisator verwendet. Auch in der kosmetischen Industrie wird es aufgrund seiner speziellen Geliereigenschaften genutzt. In Pharmazeutika und im Tissue-Engineering wird es ebenfalls eingesetzt. Es wird als Ersatz für Agar in Leptospiralmedien verwendet. Auch nützlich in einer Vielzahl von Immobilisierungsmatrizen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71010-52-1
Summenformel (C24H38O20)A
MDL-Nummer MFCD00131909
Synonym Phytagel
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gellan Gum
Farbe Weiß
Menge 1 kg
Merck Index 14,4383
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Physikalische Form Pulver