Learn More
Gellangummi-Pulver, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11425853 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Artikelnummer. 11425853
Marke: MP Biomedicals 02180106.1
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Wird als Geliermittel anstelle von Agar in mikrobiologischen Medien verwendet. Gellan-Gummipulver, MP Biomedicals, ist ein wasserlösliches Polysaccharid, das von Pseudomonas elodea, einem Bakterium, hergestellt wird. Es wird in einer Vielzahl von Immobilisierungsmatrizen und als Lebensmittelzusatzstoff verwendet,
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71010-52-1
Summenformel (C24H38O20)A
Synonym Agar substitute gelling agent
Spezifikation
Menge 100 g
Physikalische Form Pulver