Learn More
Melford Geldanamycin
Artikelnummer. 30018302
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
500 μg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
500 Mikrogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30018302 500 μg 500 Mikrogramm
30018304 5 mg 5 Milligramm
30018303 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018302 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. G400400.0005
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geldanamycin ist ein natürlich vorkommendes Antibiotikum, das aus dem Bakterium Streptomyces hygroscopicus gewonnen wird.
Geldanamycin ist ein natürlich vorkommendes Antibiotikum, das aus dem Bakterium Streptomyces hygroscopicus gewonnen wird. Seine Bedeutung beruht auf seiner Rolle als Inhibitor des Hitzeschockproteins 90 (Hsp90), einem molekularen Chaperon, das an der Faltung und Stabilisierung von Proteinen beteiligt ist.
Geldanamycin wird häufig als Forschungsinstrument eingesetzt, um zelluläre Prozesse zu untersuchen, die von Hsp90 abhängig sind. Durch die Hemmung von Hsp90 beeinflusst Geldanamycin die Stabilität und Funktion verschiedener Client-Proteine, die mit Zellsignalisierung, Wachstum und Überleben in Zusammenhang stehen.
Forscher nutzen Geldanamycin, um die Rolle von Hsp90 im Kontext von Krebs zu untersuchen, da viele Onkoproteine Hsp90 für die korrekte Faltung und Stabilität benötigen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Geldanamycin
CAS 30562-34-6
Menge 500 μg
Summenformel C29H40N2O9