Learn More
Fisherbrand™ VS10 TANK
Artikelnummer. 11897623 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
OmniPage Mini CVS10 Vertikalsystem
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
11897623 OmniPage Mini CVS10 Vertikalsystem 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11897623
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.50 CHF
    62.60 CHF / 1 Stück
    Sparen 2.90 CHF
    4% Rabatt
Verfügbar ab: 25-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Externes Gießsystem (Ständer und Sockel), Ersatztank oder Ersatzdeckel. Fisherbrand™ Teile/Zubehör für das vertikale OmniPAGE Mini-Elektrophoresesystem werden für Anwendungen eingesetzt, bei denen Proteine und Nukleinsäuren in Polyacrilamid-Gelen getrennt werden müssen.
OmniPage Mini Vertikal-Systeme werden hauptsächlich für Protein-, aber auch Nukleinsäure-Elektrophoreseverfahren verwendet. Durch die Funktionalität in Kombination mit Anwenderfreundlichkeit ermöglichen die OmniPAGE CVS10-Systeme eine einfache, vielseitige vertikale Mini-Gel-Elektrophorese mit reproduzierbaren Ergebnissen.
Jedes OmniPage System kann bis zu 4 Handgele und 2 handelsübliche Fertiggele aufnehmen und bietet so absolute Flexibilität. Die einzigartige Gleitklemmentechnologie im PAGE-Einsatz ermöglicht ein schnelles und intuitives Gießen ohne Verschüttungen.
  • Elektrophorese-Tank Fasst das Gelmodul mit Gels/Proben und der Pufferlösung; Anschluss an eine externe Stromquelle
  • Sicherheitsdeckel: Gewährleistet die richtige Polarität und Ausrichtung der Elektroden; passt problemlos in den Tank
  • Externes Gießsystem: Mit Ständer und Unterteil mit Silikonmatte; hält das Gelmodul beim Gießen des Gels sicher
Alle Teile können mit Glasplatten/PAGE-Einsatz, Blotting-Einsatz oder Röhrchen-Geleinsatz verwendet werden.
Spezifikation
Farbe Transparent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteingelelektrophorese
Zur Verwendung mit (Geräte) OmniPage Mini CVS10 Vertikalsystem
Typ Tank
Gelabmessungen 8 x 8.5 cm
Anzahl Gele Max. 2
Abmessungen (L x B) 10 x 10 cm (Platte)