Learn More
Biodesign™ Gel storage system BioDesign GelFile binder and 20 sheets for 11.5 x 18cm gels, stores 80
Beschreibung
Zur Lagerung, Organisation und Anzeige getrockneter Polyacrylamid- und Agarose-Gele
- Jedes BioDesign GelFile™ Bindemittel verfügt über schwere, kristallklare Vinylseiten mit Taschen und weißem Hintergrund
- Die Seiten sind chemisch neutral und garantieren für ZEHN Jahre, dass sich Ihre getrockneten Gele nicht verändern oder gelb werden
- Getrocknete Gele werden flach gehalten, um sie langfristig kräuselfrei zu lagern
- Schützt Gele vor Feuchtigkeit, versehentlichem Verschütten und möglichen Beschädigungen
- Der weiße Hintergrund ermöglicht einen optimalen Gelvergleich
- Jedes BioDesign GelFile™ Bindemittel kann 20 bis25 Seiten aufnehmen
- Ein durchsichtiger Etikettenhalter am Dorn ermöglicht die Personalisierung jedes Bindemittels
Spezifikation
Spezifikation
| Gelgröße | 11.5 x 18 cm |
| Menge | 1 Bindemittel, 20 Gel-Schutzfolien |
| Produkttyp | Gel-Lagerungssystem, Gel-Aufbewahrungsordner |