Learn More
Biodesign™ X40 Gel protector sheet BioDesign GelFile for 160 gels size 11.5x18cm
Artikelnummer. 12826512
Ansicht ändern
Click to view available options
Gelgröße:
11,5 x 18 cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gelgröße
12826512 11,5 x 18 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12826512 Lieferant Biodesign™ Lieferanten-Nr. G309
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Lagerung, Organisation und Anzeige getrockneter Polyacrylamid- und Agarose-Gele
  • Jedes BioDesign GelFile™ Bindemittel verfügt über schwere, kristallklare Vinylseiten mit Taschen und weißem Hintergrund
  • Die Seiten sind chemisch neutral und garantieren für ZEHN Jahre, dass sich Ihre getrockneten Gele nicht verändern oder gelb werden
  • Getrocknete Gele werden flach gehalten, um sie langfristig kräuselfrei zu lagern
  • Schützt Gele vor Feuchtigkeit, versehentlichem Verschütten und möglichen Beschädigungen
  • Der weiße Hintergrund ermöglicht einen optimalen Gelvergleich
  • Jedes BioDesign GelFile™ Bindemittel kann 20 bis25 Seiten aufnehmen
  • Ein durchsichtiger Etikettenhalter am Dorn ermöglicht die Personalisierung jedes Bindemittels
Spezifikation
Gelgröße 11,5 x 18 cm
Menge 40 Seiten (Speicherung von 160 Gelen)
Produkttyp Gel-Schutzfolien