Learn More
Hamilton™ 80091 DNA SYR 1701RN .2MM/25.4/3 SYRING
Marke: Hamilton™ 80091
Additional Details : Gewicht : 0.03100kg
Spezifikation
Autoklavierbar | |
0,18 mm | |
Gelelektrophorese für die Forensik, Molekularbiologie, Genetik, Mikrobiologie und Biochemie | |
3 | |
Abnehmbar |
Borosilikatglas, PTFE, Edelstahl | |
0,2 mm | |
Gasdichte Gel-Beladungsspritze | |
Merlin Microseal Septa und Split/Splitlose Injektion |