Learn More
Fisherbrand™ Gelgussträger
Artikelnummer. 11563352 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
140 x 230 mm
144 x 102 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
11563352 144 x 102 mm 1 Stück
11583382 140 x 230 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11563352
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.05 CHF
    84.20 CHF / 1 Stück
    Sparen 3.85 CHF
    4% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zusatz für die Verwendung mit horizontalen Geleinheiten im Großformat von Fisherbrand.
  • Abnehmbar
  • Mit Blöcken entwickelt
Spezifikation
Beschreibung Abnehmbar
Zur Verwendung mit (Geräte) Mini-Plus Horizontale Geleinheit im Breitformat
Typ Gelgussträger
Enthält Gates
Abmessungen (L x B) 144 x 102 mm