Learn More
Grant Instruments Gel Card Rotor for LMC-56
Artikelnummer. 30274369
Click to view available options
Fassungsvermögen:
24 Gel-Karten
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 30274369
Marke: Grant Instruments Ri24GC
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Rotor for 24 gel-cards.
  • Rotor for 24 Gel Cards for blood group serology testing (Forward Group, Reverse Group, RhD Type and 3 cell antibody screen).
  • Compatible with LMC-56
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Stainless Steel
Typ Swing-out Rotor
Fassungsvermögen 24 Gel-Karten
Max. RZB 280 x g
Max. Geschwindigkeit 1,500 rpm
Radius (metrisch) 100 mm
Nettogewicht 1 kg
Zur Verwendung mit (Geräte) LMC-56
Außendurchmesser (metrisch) 200 mm
Anzahl Plätze 24
Gewährleistung 2 Years
Biocontainment No
Autoklavierbar Autoclavable
Menge 1 Ea.