missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gedunin, TRC

Artikelnummer. 30138406
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
25 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138406 25 mg 25 Milligramm
30009175 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30138406 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG30350325MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2753-30-2
Summenformel C28 H34 O7
Molekulargewicht (g/mol) 482.56
Synonym Gedunin, (1S,3aS,4aR,4bS,5R,6aR,10aR,10bR,12aS)-5-(Acetyloxy)-1-(3-furanyl)-1,5,6,6a,7,10a,10b,11,12,12a-decahydro-4b,7,7,10a,12a-pentamethyloxireno[c]phenanthro[1,2-d]pyran-3,8(3aH,4bH)-dione, Gedunine, NSC 113497, (5α,7α,13α,14β,15β,17aα)-7-(Acetyloxy)-14,15:21,23-diepoxy-4,4,8-trimethyl-D-homo-24-nor-17-oxachola-1,20,22-triene-3,16-dione
SMILES CC(=O)O[C@@H]1C[C@H]2C(C)(C)C(=O)C=C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](OC(=O)[C@H]5O[C@@]45[C@]13C)c6cocc6

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Gedunin
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C28H34O7/c1-15(29)33-20-13-18-24(2,3)19(30)8-10-25(18,4)17-7-11-26(5)21(16-9-12-32-14-16)34-23(31)22-28(26,35-22)27(17,20)6/h8-10,12,14,17-18,20-22H,7,11,13H2,1-6H3/t17-,18+,20-,21+,22-,25-,26+,27+,28-/m1/s1
Formelmasse 482.2305
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.