missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ Gedunin
Beschreibung
Gedunin is a naturally occurring Hsp90 inhibitor. Induces Hsp90-dependent client protein degradation and displays antiproliferative activity in vitro (IC50 values are 3.22, 8.84 and 16.8 μM in SKBr3, MCF-7 and CaCo-2 cancer cell lines respectively). Decreases ovarian cancer cell proliferation in vitro and may enhance cisplatin -induced reduction in proliferation (CAT.No 3387). Also exhibits antimalarial activity against Plasmodium falciparum (IC50 values are 0.14 and 3.1 μM in parasite development and [3H]-hypoxanthine uptake assays respectively).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (1S,3aS,4aR,4bS,5R,6aR,10aR,10bR,12aS)-5-(Acetyloxy)-1-(3-furanyl)-1,5,6,6a,7,10a,10b,11,12,12a,decahydro-4b,7,7,10a,12a,-pentamethyloxireno[c]phenanthro[1,2-d]pyran-3,8(3aH,4bH)-dione |
| CAS | 2753-30-2 |
| Menge | 10 mg |
| Ziel | HSP90 Inhibitors |
| Summenformel | C28H34O7 |
| Reinheit | 98% |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?