Learn More
Cytiva SPARTAN™ HPLC-zertifizierte Spritzenvorsatzfilter
Bietet reproduzierbare Ergebnisse für die Filtration organischer und wässriger HPLC-Lösungen. Whatman™ Spartan™ HPLC-zertifizierte 13 mm-Spritzenfilter sind beständig gegen herkömmliche HPLC-Lösungsmittel und haben einen sehr geringen Gehalt an extrahierbaren Substanzen, die sonst die Analyse beeinflussen könnten.
Marke: Cytiva 10463032
1040.53 CHF gültig bis 2024-05-06
Benutzen Sie den Promotions-Code "21711" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.49700kg
Beschreibung
Gebrauchsfertige Filtereinheit mit einer hydrophilen, gering proteinbindenden Membran aus regenerierter Zellulose und Polycarbonatgehäuse. Getestet und zertifiziert auf die Abwesenheit von UV-absorbierenden Substanzen bei Wellenlängen von 210 und 254 nm mit Wasser, Methanol und Acetonitril.Eigenschaften
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegenüber den üblichen wässrigen und organischen HPLC-Lösungsmitteln
- Geringes Totvolumen (< 10 μl)
Vorteile
- Vielseitig – Verwendung für jede Anwendung, die eine chemisch resistente, hydrophile, wenig proteinbindende Membran erfordert
- Dokumentierte Qualität und Konsistenz von Charge zu Charge gewährleisten reproduzierbare Ergebnisse
- Auslass mit Mini-Spitze ist ideal für Filtration in sehr kleine Probenflaschen
- Reinigung von wässrigen und organischen Lösungen
- Filtration von Proteinlösungen
Spezifikation
Hellbraun | |
0,45 μm | |
Polypropylen | |
Mini-Tip Auslass | |
Spritzenfilter |
Regenerierte Cellulose | |
Filtrierung von organischen und wässrigen Lösungen in HPLC mit reproduzierbaren Ergebnissen, Reinigung von wässrigen und organischen Lösungen, Filtrierung von Protein-Lösungen | |
Weiblicher Luer-Lock | |
500 | |
13 mm |