Learn More
Cytiva MINIVE COMPLETE UNIT
Führt 1-D- und 2-D-Elektrophorese und -Elektrotransfers in einer einzigen kompakten Einheit durch
Marke: Cytiva 80-6418-77
Additional Details : Gewicht : 2.39900kg
Includes: Drei rechteckige Glasplatten, drei gekerbte Platten, zwei Gelmodule, Deckel, untere Pufferkammer, zwei je 1 mm dicke 10-Well-Kämme und 1 mm dicke Abstandhalter-Sets.
Beschreibung
- Zur Durchführung von zwei 2D-Trennungen mit 7 cm-IPG-Streifen in 1.5 Stunden
- Verwendung von zwei Mini-Gelen oder vier Mini-Blots gleichzeitig, wobei die 10 × 10.5 cm-Gelkassetten größere Trennabstände ermöglichen
- Blotting unter halbfeuchten Bedingungen in 45 min mit nur 300 ml Puffer
- Gießen, Verwenden und Blotten der Mini-Gele in vier optimierten Komponenten: Gelmodul, Blot-Modul, untere Pufferkammer und Sicherheitsdeckel
- Modularität
- Die untere Pufferkammer in Tankform sorgt für eine gleichmäßige Geltemperatur
- Der volle Tank stabilisiert die Temperatur, sodass Bahnen gerade und Streifen flach bleiben
- Das Blot-Modul kann zwei Gel-/Membranstapel gleichzeitig aufnehmen
- Die untere Pufferkammer ist für zwei Blot-Module ausgelegt, sodass vier Gele auf einmal geblottet werden können
- Das Gelmodul dient gleichzeitig als Gießständer, obere Pufferkammer mit integrierten Klammern
- Das Gel-Sandwich wird aus Platten und Distanzstücken zusammengebaut, auf die obere Pufferkammer geklemmt, dann zum Gelgießen auf die Dichtung geschwenkt
- Nach der Polymerisation wird die untere Dichtung gelöst und die Baugruppe in den Tank eingebracht
- Verarbeitet Gelkassetten bis 10 × 10.5 cm (B × H), wodurch die Trennlänge gegenüber herkömmlichen 10 × 8 cm-Gelen um mehr als 30 % erhöht wird
- Kompatibel mit Glasplatten, Kämmen und Abstandhaltern der SE 260 Mini-Vertical-Einheiten
- Die Mini-Vertikal-Gelgießsysteme können für Gradientengele bis zu vier identische Gele gleichzeitig erzeugen
- EPS 301 Stromversorgung
- 300V, 400 mAmp
- 600 V AC (Elektrophorese)
- Verwendung von EPS2A200 für schnellere Transfers
- Betriebstemperatur: 5° bis 75 °C
- Tankvolumen: 1.7 l mit einem Modul und 1.2 l mit zwei Modulen
Bestellinformation
Gewicht: 1.15 kg (2.53 lb.)
Spezifikation
EN61010-1, CE 73/23/EEC (LV-Richtlinie) | |
Vertikale Elektrophoresesysteme | |
3 Rechteckige Glasplatten (10 x 10.5), 3 gekerbte Blatten, 2 Gelmodule (8 x 9.5), Deckel, untere Pufferkammer, 2 Sets mit jeweils 1 mm dicken 10-Well-Kämmen und 1 mm dicken Spacern | |
1 bis 2 |