Learn More
Cytiva (Formerly GE Healthcare Life Sciences) Hochreine rNTPs: Fest
Anwenderfreundliche, zeitsparende Lösungen für die In-vitro-Transkription oder für Reaktionen, die rNTPs mit hoher Reinheit erfordern
Marke:  Cytiva (Formerly GE Healthcare Life Sciences) 27-2000-04
Additional Details : Gewicht : 0.02400kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10419964
  • 618.00 CHF / 1 Gramm
Verfügbar ab
10-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Jede Charge wird auf Kontamination durch Ribonuklease getestet, um den Erfolg Ihrer Anwendung zu gewährleisten
  • Hohe Reinheit: >98 % Triphosphat
Spezifikation
Spezifikation
In-vitro-Transkription, Amplifikation, Dideoxy-Sequenzierung, Markierung, Mutagenese, cDNA-Synthese und
Fest
7.5
1 g
Weiß
Anwenderfreundliche, Zeit sparende Lösungen für die In-vitro-Transkription bzw.für Reaktionen, die rNTPs mit hoher Reinheit erfordern.
GTP, Natrium, kristallin