Learn More
Cytiva cAMP Direct BioTrak™ EIA
Zur direkten Messung von cAMP in Zelllysaten ohne Entfernung von Extraktionsreagenzien. Cytiva Life Sciences™ cAMP Direct BioTrak™ EIA ist eine praktische, hochempfindliche Peroxidase-basierte Technologie zur Messung der in einer Probe vorhandenen Proteinmenge an einem einzigen Tag.
Marke: Cytiva RPN2255
Additional Details : Gewicht : 1,415.00000kg
Beschreibung
- Flexible Methodenauswahl von Assay-Protokollen
- Schnelles Assay-Protokoll
- Nicht radioaktiv
- Präzise und genaue Messung
- Gebrauchsfertiges Substrat
- Farbcodierte Reagenzien
- Fünf-Stunden-Protokoll
- Kit mit oder ohne Acetylierungsreagenzien erhältlich
- Massenkit ohne Lyse-Puffer
- Dualer Bereich: 25–6400 fmol/Well [Keine Acetylierung], 2– 128 fmol/Well [Acetylierung]
- Empfindlichkeit: 38.4 pg/ml [Keine Acetylierung] und14 pg/ml [Acetylierung]
Spezifikation
cAMP biotrak Enzyme immunoassay (EIA) system | |
96-well coated plates, Assay buffer, Non-acetylation assay standard, Peroxidase conjugate antiserum, TMB substrate, Wash buffer | |
5 x 96 Microplate Wells | |
38.4pg/mL (non-acetylation), 14pg/mL (acetylation) |
Used for research purposes, eliminates lengthy sample extraction procedures and allow direct cAMP measurement | |
2°C to 8°C | |
5 x 96 Determinations |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.