Learn More
Invitrogen™ GDNF Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHGDNFX5
Additional Details : Gewicht : 0.33820kg
Beschreibung
The Human Glial-Derived Neurotrophic Factor (Hu GDNF) ELISA quantitates Hu GDNF in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu GDNF. Principle of the method The Human GDNF solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
GDNF ist ein glykosyliertes, Disulfid-gebundenes Homodimer-Molekül. Es wurde zuerst als potenter Überlebensfaktor für dopaminerge Neuronen im Mittelhirn entdeckt. Anschließend konnte in von der Parkinson-Krankheit betroffenen Tiermodellen gezeigt werden, dass das Molekül diese Neuronen rettet. GDNF ist ein 100 Mal effizienterer Überlebensfaktor für Spinalmotoneuronen als Neurotrophine. GDNF ist ein neurotropher Faktor, der das Überleben und die morphologische Differenzierung dopaminerger Neuronen verbessert und deren hohe Affinität bei der Dopaminaufnahme erhöht.Spezifikation
P39905 | |
4 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
5 x 96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
2668 | |
<12% | |
Waschpuffer, SAV-HRP, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Assay-Verdünnungskonzentrat, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Stopplösung, Vorbeschichtete 96-Well-Platten, Chromogen | |
5 x 96 Tests | |
Neurobiologie | |
2°bis 8 °C | |
Mensch | |
4 h 45 min |
2,74 pg/mL bis 2000 pg/mL | |
4 pg/mL bis 2000 pg/mL | |
Biotin | |
Weitere Proteine | |
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen auf: humanes Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
ATF, ATF1, ATF2, HFB1-GDNF, HSCR3 | |
<10% | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
ATF1, ATF2, HFB1-GDNF, HSCR3 | |
1 h 20 min |