missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ GDF15 Human ELISA-Kit
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Die knochenmorphogenetischen Proteine (z. B. BMP5, MIM 112265) sind Mitglieder der transformierenden Wachstumsfaktor-Beta-Superfamilie (siehe TGFB1, MIM 190180) und regulieren die Gewebedifferenzierung und -erhaltung. Sie werden als Vorläufermoleküle synthetisiert, die an einem dibasischen Spaltungsort verarbeitet werden, um C-terminale Domänen freizusetzen, die ein charakteristisches Motiv von 7 konservierten Cysteinen im reifen Protein aufweisen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Q99988 |
| Assay-Bereich | 1,1 bis 800 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 2 pg/ml |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | 9518 |
| Gensymbol | Gdf15 |
| Interassay-VK | < 12% |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur