Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC-Schläuche, Quarzglas (nicht deaktiviert)
Artikelnummer. 15298833
Ansicht ändern
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
1 m
10 m
25 m
Innendurchmesser (metrisch):
0.01 mm
0.025 mm
0.04 mm
0.05 mm
0.06 mm
0.075 mm
0.1 mm
0.11 mm
0.15 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Außendurchmesser (metrisch):
0.14 mm
0.15 mm
0.17 mm
0.2 mm
0.22 mm
0.285 mm
0.363 mm
0.43 mm
0.68 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Meter
25 Meter
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gesamtlänge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
15298833 25 m 0.32 mm 0.43 mm 25 Meter
15258823 10 m 0.25 mm 0.15 mm 10 Meter
15258833 10 m 0.15 mm 0.285 mm 10 Meter
15208843 10 m 0.53 mm 0.68 mm 10 Meter
15238823 10 m 0.01 mm 0.285 mm 10 Meter
15278833 25 m 0.22 mm 0.363 mm 25 Meter
12750740 1 m 0.025 mm 0.363 mm 1 Stück
13184359 1 m 0.05 mm 0.363 mm -
12760740 1 m 0.075 mm 0.363 mm 1 Stück
15288833 10 m 0.32 mm 0.43 mm 10 Meter
15258843 1 m 0.15 mm 0.363 mm 1 Stück
15268843 1 m 0.1 mm 0.363 mm 1 Stück
15218823 10 m 0.11 mm 0.17 mm 10 Meter
15278823 10 m 0.05 mm 0.22 mm 10 Meter
15208833 10 m 0.1 mm 0.2 mm 10 Meter
15228823 25 m 0.11 mm 0.17 mm 25 Meter
15228833 25 m 0.1 mm 0.363 mm 25 Meter
15228843 10 m 0.25 mm 0.363 mm 10 Meter
15238833 10 m 0.15 mm 0.22 mm 10 Meter
15248823 10 m 0.25 mm 0.285 mm 10 Meter
15248833 25 m 0.15 mm 0.22 mm 25 Meter
15268823 10 m 0.04 mm 0.14 mm 10 Meter
15288823 10 m 0.05 mm 0.15 mm 10 Meter
15298823 10 m 0.06 mm 0.22 mm 10 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Artikelnummer. 15298833 Lieferant Trajan Scientific and Medical™ Lieferanten-Nr. 062479
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hilfreich bei der Wartung eines Hochleistungs-Chromatographiesystems
  • Qualitativ hochwertige Leitungen aus Quarzglas
  • Leitungen mit Polyimidharz für hohe Temperaturen geschützt
  • Wird in zahlreichen GC-, LC- und Biotechnologie-Anwendungen eingesetzt
Spezifikation
Typ Schläuche
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC, LC und Biotechnologie
Innendurchmesser (metrisch) 0.32 mm
Außendurchmesser (metrisch) 0.43 mm
Gesamtlänge (metrisch) 25 m