Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC-Schläuche, Quarzglas (nicht deaktiviert)
Hilfreich bei der Wartung eines Hochleistungs-Chromatographiesystems
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 062460
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15248823
  • 111.00 CHF / 10 Meter
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Qualitativ hochwertige Leitungen aus Quarzglas
  • Leitungen mit Polyimidharz für hohe Temperaturen geschützt
  • Wird in zahlreichen GC-, LC- und Biotechnologie-Anwendungen eingesetzt
Spezifikation
Spezifikation
Nicht deaktivierte Quarzglassschläuche mit 0.285 mm Außendurchmesser x 0.025 mm Innendurchmesser x 10 m Länge
0.25 mm
10 m
GC, LC und Biotechnologie
0.285 mm