Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC-Schläuche, Quarzglas (nicht deaktiviert)
Hilfreich bei der Wartung eines Hochleistungs-Chromatographiesystems
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 062481
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Qualitativ hochwertige Leitungen aus Quarzglas
- Leitungen mit Polyimidharz für hohe Temperaturen geschützt
- Wird in zahlreichen GC-, LC- und Biotechnologie-Anwendungen eingesetzt
Spezifikation
Nicht deaktivierte Quarzglassschläuche mit 0.68 mm Außendurchmesser x 0.53 mm Innendurchmesser x 10 m Länge | |
0.53 mm | |
10 m |
GC, LC und Biotechnologie | |
0.68 mm |