Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC inlet liner SGE split tapered, FocusLiner for
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 09202501
Artikelnummer. 12963961
  • 83.95 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
  • Aus Borosilikatglas.
  • Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
  • Zur Verwendung mit Varian-Geräten
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
GC-Einlass-Liner, Split, konischer FocusLiner Einlass-Liner
6.3 mm
72 mm
4 mm
Varian 1075/1077
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Trajan Scientific and Medical™ GC inlet liner SGE split tapered, FocusLiner for >