Learn More
Fisherbrand™ GC-Injektionsanschluss
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
10 mm
12.5 mm
17 mm
9.5 mm
Shimadzu-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
Beschreibung
- Universelle, langlebige GC-Septa
- Geeignet für Eingangstemperaturen bis zu 340 °C
- Niedrige Blutungen (Freisetzung von Siloxanen)
- Gute Penetration und Dichtungseigenschaften (geringe Fragmentierung)
- Lange Nutzungsdauer
- Kein Anhaften an heißen Oberflächen, so einfach austauschbar
- Gebrauchsfertig; keine weitere Vorbehandlung erforderlich
- 25 Stück in einem wiederverschließbaren braunen Schraubhals-Fläschchen mit 1St.-Hydrol verpackt. Klasse
- Erhältlich für alle gängigen Gaschromatographen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Universelle Injektionsanschluss-Septen |
| Außendurchmesser (metrisch) | Shimadzu-Stecker |
| Max. Temperatur (metrisch) | 340 °C |
| Farbe | Transparent |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Shimadzu (alle Modelle) |
| Menge | 25/Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ GC-Injektionsanschluss >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur