Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ferrules,Graphite, 1Piece 1/16 Inchx1/16 Inch Hole (VE=10Stck.)
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
1/16 Zoll Anschlüsse
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Anwenderfreundlich
- Bildet eine zuverlässige Abdichtung
- Wiederverwendbar
- Weiches Material, schmiegt sich sanft an die Kapillarsäule an
- Geringe Emissionen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | GC-Ferrule |
| Beschreibung | 1/16 Zoll Innendurchmesser Bohrung |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/16 Zoll |
| Länge (metrisch) | 3.7 mm |
| Breite (metrisch) | 3.2 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 1/16 Zoll Anschlüsse |
| Material | Graphit |
| Menge | 10/Pckg. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1.59 mm |