Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC deactivated inlet liner SGE splitless straight-
Artikelnummer. 12927141
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
12927141 2 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12927141 Lieferant Trajan Scientific and Medical™ Lieferanten-Nr. 09200401
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
    Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
  • Aus Borosilikatglas.
  • Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
  • Zur Verwendung mit Agilent Technologies Geräten
Spezifikation
Produkttyp GC-Einlass-Liner, Split/Splitless Quarz, Direkt-Einlass-Liner
Länge (metrisch) 78,5 mm
Innendurchmesser (metrisch) 2 mm
Außendurchmesser (metrisch) 6.1 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Agilent Technologies-Geräte