Learn More
SGE™ GC Kapillarsäulen: Cyanopropyl-Polysilphenylensiloxan
Artikelnummer. 10310611
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,22 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,2 μm
0,25 μm
0,5 μm
Partikelgröße:
0,2 μm
0,25 μm
0,5 μm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Artikelnummer. 10310611
missing translation for 'mfr': SGE™ 054603
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenreihe mit hoher Robustheit, Reproduzierbarkeit und Leistung
  • Geringes Bluten, hohe Inertheit für anspruchsvollste Analysen
  • Hohe Toleranz gegenüber widrigen Bedingungen und Proben
  • Hergestellt nach genauen Spezifikationen, um eine Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule zu gewährleisten
  • Forte BPX-70 (70 % Cyanopropyl-Polysilphenylen-Siloxan)—MS-Premium, Säule mit niedrigem Bluten und Polarität, die für die Analyse von Fettsäuremethylester (FAME) entwickelt wurde
Spezifikation
Max. Temperatur 260 °C
Innendurchmesser (metrisch) 0,22 mm
Stationäre Phase 70 % Cyanopropyl-Polysilphenylensiloxan
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC/MS, CIS/Trans-Isomer-Analyse
Partikelgröße 0,25 μm
Temperaturbereich 50°bis 250 °C
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 50 m
Verpackungsmaterial Gehäuse BPX70
Polarität Polar