Learn More
GB/T 22286-2008 11β -Agonisten 100 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Brombuterol hydrochloride∣Bromchlorbuterol hydrochloride∣Cimaterol∣Cimbuterol∣Clenbuterol hydrochloride∣Isoxsuprine hydrochloride∣Mabuterol∣Mapenterol hydrochloride∣Ractopamine hydrochloride∣Salbutamol sulfate∣Terbutaline |
| CAS | 21912-49-2, 78982-84-0, 54239-37-1, 54239-39-3, 21898-19-1, 579-56-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Brombuterol hydrochloride∣Bromchlorbuterol hydrochloride∣Cimaterol∣Cimbuterol∣Clenbuterol hydrochloride∣Isoxsuprine hydrochloride∣Mabuterol∣Mapenterol hydrochloride∣Ractopamine hydrochloride∣Salbutamol sulfate∣Terbutaline |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Menge | 1.5 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Brombuterol hydrochloride 100 μg/mL∣Bromchlorbuterol hydrochloride 100 μg/mL∣Cimaterol 100 μg/mL∣Cimbuterol 100 μg/mL∣Clenbuterol hydrochloride 100 μg/mL∣Isoxsuprine hydrochloride 100 μg/mL∣Mabuterol 100 μg/mL∣Mapenterol hydrochloride 100 μg/mL∣Ractopamine hydrochloride 100 μg/mL∣Salbutamol sulfate 100 μg/mL∣Terbutaline 100 μg/mL |