Learn More
GB/T 21312-2007 14 Chinolone 20 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322998
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1.5 mL
Packungsgröße:
1.50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30322998 1.5 mL 1.50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30322998 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000757ME
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cinoxacin∣Ciprofloxacin∣Danofloxacin∣Enoxacin∣Enrofloxacin∣Flumequine∣Lomefloxacin hydrochloride∣Nalidixic acid∣Norfloxacin∣Ofloxacin∣Oxolinic acid∣Pefloxacin∣Pipemidic acid∣Sarafloxacin hydrochloride
CAS 28657-80-9, 85721-33-1, 112398-08-0, 74011-58-8, 93106-60-6, 42835-25-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Cinoxacin∣Ciprofloxacin∣Danofloxacin∣Enoxacin∣Enrofloxacin∣Flumequine∣Lomefloxacin hydrochloride∣Nalidixic acid∣Norfloxacin∣Ofloxacin∣Oxolinic acid∣Pefloxacin∣Pipemidic acid∣Sarafloxacin hydrochloride
Versandbedingung +20 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Methanol
Menge 1.5 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Cinoxacin 20 μg/mL∣Ciprofloxacin 20 μg/mL∣Danofloxacin 20 μg/mL∣Enoxacin 20 μg/mL∣Enrofloxacin 20 μg/mL∣Flumequine 20 μg/mL∣Lomefloxacin hydrochloride 20 μg/mL∣Nalidixic acid 20 μg/mL∣Norfloxacin 20 μg/mL∣Ofloxacin 20 μg/mL∣Oxolinic acid 20 μg/mL∣Pefloxacin 20 μg/mL∣Pipemidic acid 20 μg/mL∣Sarafloxacin hydrochloride 20 μg/mL