Learn More
GB/T 14848-2017 Pestizidmischung 522 100 μg/ml in Toluol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316847
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30316847 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30316847 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000522TO
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣Aldicarb∣Atrazine∣Carbofuran∣Chlorothalonil∣Chlorpyrifos∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Heptachlor∣Malathion∣Parathion-methyl
CAS 94-75-7, 116-06-3, 1912-24-9, 1563-66-2, 1897-45-6, 2921-88-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣Aldicarb∣Atrazine∣Carbofuran∣Chlorothalonil∣Chlorpyrifos∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Heptachlor∣Malathion∣Parathion-methyl
Versandbedingung +20 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Toluol
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid 100 μg/mL∣Aldicarb 100 μg/mL∣Atrazine 100 μg/mL∣Carbofuran 100 μg/mL∣Chlorothalonil 100 μg/mL∣Chlorpyrifos 100 μg/mL∣Dichlorvos 100 μg/mL∣Dimethoate 100 μg/mL∣Heptachlor 100 μg/mL∣Malathion 100 μg/mL∣Parathion-methyl 100 μg/mL