Learn More
GB 5009.31-2016 Konservierungsmittelmischung 166 100 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309366
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30309366 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30309366 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000166ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Butyl Parahydroxybenzoate∣Ethyl Parahydroxybenzoate∣Methyl Parahydroxybenzoate∣Propyl Parahydroxybenzoate
CAS 94-26-8, 120-47-8, 99-76-3, 94-13-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Butyl Parahydroxybenzoate∣Ethyl Parahydroxybenzoate∣Methyl Parahydroxybenzoate∣Propyl Parahydroxybenzoate
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Methanol
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Butyl Parahydroxybenzoate 100 μg/mL∣Ethyl Parahydroxybenzoate 100 μg/mL∣Methyl Parahydroxybenzoate 100 μg/mL∣Propyl Parahydroxybenzoate 100 μg/mL