Learn More
GB 31660.6-2019α 2-Agonisten-Mischung 169 100 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328560
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30328560 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30328560 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000169ME
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Apraclonidine Hydrochloride∣Brimonidine∣Clonidine Hydrochloride∣Tizanidine hydrochloride∣Xylazine
CAS 73218-79-8, 59803-98-4, 4205-91-8, 64461-82-1, 7361-61-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Apraclonidine Hydrochloride∣Brimonidine∣Clonidine Hydrochloride∣Tizanidine hydrochloride∣Xylazine
Versandbedingung Room Temperature
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Methanol
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Apraclonidine Hydrochloride 100 μg/mL∣Brimonidine 100 μg/mL∣Clonidine Hydrochloride 100 μg/mL∣Tizanidine hydrochloride 100 μg/mL∣Xylazine 100 μg/mL