Learn More
GB 23200.121-2021 Pestizidmischung 7 50 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313961
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30313961 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30313961 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000727AL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (E)-Nitenpyram∣2-Diethylaminoethyl Hexanoate∣Acetamiprid∣Ametoctradin∣Ametryn∣Atrazine∣Bupirimate∣Butralin∣Clothianidin∣Cyanazine∣Cyprodinil∣Diclobutrazol∣Dinotefuran∣Fipronil Sulfide∣Flurtamone∣Imidacloprid∣Imidaclothiz∣Metribuzin∣Pendimethalin∣Prometryn∣Pyraoxystrobin∣Pyrimethanil∣Simazine∣Simetryn∣Spinosyn A∣Spinosyn D∣tau-Fluvalinate∣Terbuthylazine∣Thiabendazole∣Thifluzamide∣Triflumizole-amino
CAS 150824-47-8, 10369-83-2, 135410-20-7, 865318-97-4, 834-12-8, 1912-24-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (E)-Nitenpyram∣2-Diethylaminoethyl Hexanoate∣Acetamiprid∣Ametoctradin∣Ametryn∣Atrazine∣Bupirimate∣Butralin∣Clothianidin∣Cyanazine∣Cyprodinil∣Diclobutrazol∣Dinotefuran∣Fipronil Sulfide∣Flurtamone∣Imidacloprid∣Imidaclothiz∣Metribuzin∣Pendimethalin∣Prometryn∣Pyraoxystrobin∣Pyrimethanil∣Simazine∣Simetryn∣Spinosyn A∣Spinosyn D∣tau-Fluvalinate∣Terbuthylazine∣Thiabendazole∣Thifluzamide∣Triflumizole-amino
Versandbedingung +20 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Acetonitril
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) (E)-Nitenpyram 50 μg/mL∣2-Diethylaminoethyl Hexanoate 50 μg/mL∣Acetamiprid 50 μg/mL∣Ametoctradin 50 μg/mL∣Ametryn 50 μg/mL∣Atrazine 50 μg/mL∣Bupirimate 50 μg/mL∣Butralin 50 μg/mL∣Clothianidin 50 μg/mL∣Cyanazine 50 μg/mL∣Cyprodinil 50 μg/mL∣Diclobutrazol 50 μg/mL∣Dinotefuran 50 μg/mL∣Fipronil Sulfide 50 μg/mL∣Flurtamone 50 μg/mL∣Imidacloprid 50 μg/mL∣Imidaclothiz 50 μg/mL∣Metribuzin 50 μg/mL∣Pendimethalin 50 μg/mL∣Prometryn 50 μg/mL∣Pyraoxystrobin 50 μg/mL∣Pyrimethanil 50 μg/mL∣Simazine 50 μg/mL∣Simetryn 50 μg/mL∣Spinosyn A 50 μg/mL∣Spinosyn D 50 μg/mL∣tau-Fluvalinate 50 μg/mL∣Terbuthylazine 50 μg/mL∣Thiabendazole 50 μg/mL∣Thifluzamide 50 μg/mL∣Triflumizole-amino 50 μg/mL