Learn More
GB 23200.121-2021 Pestizidmischung 6 50 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (±)-Metamifop∣Fluthiacet-methyl∣Flutolanil∣Fluxapyroxad∣Fonofos∣Heptenophos∣Hexazinone∣Iprodione∣Isopyrazam∣Isoxaflutole∣Mandipropamid∣Mefenacet∣Mepronil∣Metalaxyl∣Metamitron∣Methamidophos∣Methoxyfenozide∣Mevinphos∣Monocrotophos∣Napropamide∣Oxamyl-oxime∣Oxaziclomefone∣Penflufen∣Penoxsulam∣Penthiopyrad∣Phosphamidon∣Picolinafen∣Pretilachlor∣Probenazole∣Propachlor∣Propanil∣Propisochlor∣Propyzamide∣Proquinazid∣Pyridaben∣Pyrimorph∣Saflufenacil∣Sedaxane∣Silthiofarm∣S-Metolachlor∣Spirotetramat∣Spirotetramat-enol-glucoside∣Spirotetramat-keto-hydroxy∣Spirotetramat-mono-hydroxy∣Sulfoxaflor∣Tebufenozide∣Tolfenpyrad∣Zoxamide |
| CAS | 256412-89-2, 117337-19-6, 66332-96-5, 907204-31-3, 944-22-9, 23560-59-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | (±)-Metamifop∣Fluthiacet-methyl∣Flutolanil∣Fluxapyroxad∣Fonofos∣Heptenophos∣Hexazinone∣Iprodione∣Isopyrazam∣Isoxaflutole∣Mandipropamid∣Mefenacet∣Mepronil∣Metalaxyl∣Metamitron∣Methamidophos∣Methoxyfenozide∣Mevinphos∣Monocrotophos∣Napropamide∣Oxamyl-oxime∣Oxaziclomefone∣Penflufen∣Penoxsulam∣Penthiopyrad∣Phosphamidon∣Picolinafen∣Pretilachlor∣Probenazole∣Propachlor∣Propanil∣Propisochlor∣Propyzamide∣Proquinazid∣Pyridaben∣Pyrimorph∣Saflufenacil∣Sedaxane∣Silthiofarm∣S-Metolachlor∣Spirotetramat∣Spirotetramat-enol-glucoside∣Spirotetramat-keto-hydroxy∣Spirotetramat-mono-hydroxy∣Sulfoxaflor∣Tebufenozide∣Tolfenpyrad∣Zoxamide |
| Versandbedingung | +20°C |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | (±)-Metamifop 50 μg/mL∣Fluthiacet-methyl 50 μg/mL∣Flutolanil 50 μg/mL∣Fluxapyroxad 50 μg/mL∣Fonofos 50 μg/mL∣Heptenophos 50 μg/mL∣Hexazinone 50 μg/mL∣Iprodione 50 μg/mL∣Isopyrazam 50 μg/mL∣Isoxaflutole 50 μg/mL∣Mandipropamid 50 μg/mL∣Mefenacet 50 μg/mL∣Mepronil 50 μg/mL∣Metalaxyl 50 μg/mL∣Metamitron 50 μg/mL∣Methamidophos 50 μg/mL∣Methoxyfenozide 50 μg/mL∣Mevinphos 50 μg/mL∣Monocrotophos 50 μg/mL∣Napropamide 50 μg/mL∣Oxamyl-oxime 50 μg/mL∣Oxaziclomefone 50 μg/mL∣Penflufen 50 μg/mL∣Penoxsulam 50 μg/mL∣Penthiopyrad 50 μg/mL∣Phosphamidon 50 μg/mL∣Picolinafen 50 μg/mL∣Pretilachlor 50 μg/mL∣Probenazole 50 μg/mL∣Propachlor 50 μg/mL∣Propanil 50 μg/mL∣Propisochlor 50 μg/mL∣Propyzamide 50 μg/mL∣Proquinazid 50 μg/mL∣Pyridaben 50 μg/mL∣Pyrimorph 50 μg/mL∣Saflufenacil 50 μg/mL∣Sedaxane 50 μg/mL∣Silthiofarm 50 μg/mL∣S-Metolachlor 50 μg/mL∣Spirotetramat 50 μg/mL∣Spirotetramat-enol-glucoside 50 μg/mL∣Spirotetramat-keto-hydroxy 50 μg/mL∣Spirotetramat-mono-hydroxy 50 μg/mL∣Sulfoxaflor 50 μg/mL∣Tebufenozide 50 μg/mL∣Tolfenpyrad 50 μg/mL∣Zoxamide 50 μg/mL |