Learn More
Thermo Scientific™ pMCS-Gaussia Luc Vector for Luciferase Assays
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ pMCS-Gaussia-Luc-Vektor ist ein Plasmid mit mehreren Klonierungsstellen, das für die Aufnahme einer Promoter-Sequenz zur Untersuchung der Genregulation mittels des natürlich sezernierten Gaussia-Luziferase-Reporter entwickelt wurde.
Die Gaussia-Luc-Vektoren enthalten ein Gen, das aus dem Ruderfußkrebs (Copepoda) Gaussia princeps geklont wurde. Das Gen codiert für eine natürlich sezernierende biolumineszente Cypridina-Luziferase (ca. 20 kDa), die die Messung der Reporter-Aktivität in Medien (für Echtzeit-Assays) und Zelllysaten ermöglicht. Der pMCS-Vektor enthält eine mehrfachen Klonierungsstelle zum Klonen eines Promoters, um dessen regulatorisches Potenzial zu untersuchen. Die pCMV- und pTK-Vektoren haben das Luziferase-Gen unter dem CMV- (Cytomegalievirus)-Promotor bzw. Herpes Simplex-Virus (HSV)-Thymidinkinase (TK)-Promotor. Diese konstitutiven Expressionsvektoren können als Normalisierungskontrollen verwendet werden, um experimentelle Variationen in Kombination mit anderen Reportern zu berücksichtigen.
Leistungsmerkmale:
- Natürlich sezernierendes Gaussia-Luziferase-Gen, optimiert für hohe Expression in Säugetiersystemen
- Mehrere Klonierungsstellen (MCS) bieten Vielseitigkeit für die Übertragung regulatorischer Elemente von einem Plasmid auf ein anderes
- Transkriptionsterminierungsstellen (Ter), Lac-Operatoren (Lac O) und transkriptionelle Pausenstellen (TPS) zur Minimierung des Hintergrunds durch Reduzierung des transkriptionellen Durchlesens
- Sowohl Puromycin (Pur)- als auch Ampicillin (Amp)- Marker für die Arzneimittelauswahl in Säugetier- bzw. Bakterienzellen
- Hochkopierte pUC-bakterielle DNA-Replikation
- Zwei Kontrollvektoren mit starken (CMV) oder schwachen (TK) konstitutiven Promotoren für Kotransfektion und Normalisierung sind erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | pMCS-Gaussia-Luc-Vektor |
| Typ | Luc-Vektor |
| Klonierungsmethode | Restriktionsenzym/MCS |
| Liefertyp | Transfektion |
| Menge | 10 μg |
| Inhalt und Lagerung | Im Originalbehälter vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: -70 bis -20 °C. |
| Reporter-Gen | Gaussia-Luziferase |
| Selektionsmittel (eukaryotisch) | Puromycin |
| Produktlinie | Pierce |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reporter-Assays |